Få mere at vide
Molybdæntrioxid, TRC
Artikelnummer. 30470705
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30470705 2.5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30470705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4890082.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum trioxide
CAS 1313-27-5
Mængde 2.5 g
Molekylær formel MoO3
Synonym Molybdenum oxide (MoO3), Bouen SKN 301, JCPDS 35-0609, MFR, MOP-P 100, Mo 1202T, Molybdena, Molybdenum oxide, Molybdenum oxide (Mo4O12), Molybdenum oxide (Mo5O15), Molybdenum trioxide, Molybdenum trioxide pentamer, Molybdenum trioxide tetramer, Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum(VI) trioxide, Molybdic acid anhydride, Molybdic anhydride, Molybdic oxide, NSC 215191, Pol-U, SS-M 0100
InChI formel InChI=1S/Mo.3O
SMIL O=[Mo](=O)=O
IUPAC navn trioxomolybdæn
Molekylvægt (g/mol) 143.95
Formel vægt 145.8902