Få mere at vide
MP Biomedicals Molybdæntrioxid, ≥99,5 %, (ACS reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11462882 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11462882 500 g
11452882 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462882 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215254890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum Trioxide
Farve Gul
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥99.5%
Lineær formel MoO3
Formel vægt 143.94
Grad ACS-reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Assay (MoO3) - >99.5%, Insoluble Matter in dilute NH4OH - <0.0100%, Ammonium (NH4) - <0.0020%, Arsenate and Silicate (as SiO2) - <0.0010%, Chloride (Cl) - <0.0020%, Heavy Metals (as Pb)- <0.0050%, Nitrate (NO3)- <0.0030%, Phosphate (PO4)- <0.0005%, Sulfate (SO4) - <0.0200%