Få mere at vide
Molybdæn standard for ICP/MS, Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11435998 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 11435998
Brand: SPEX Certiprep CLMO92Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Mo1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-98-7, 7732-18-5
Analysecertifikat Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel Mo
MDL nummer MFCD00003465
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMIL [Mo]
IUPAC navn molybdæn
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:28685
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug