missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Molybdæn standard for ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Mo | 1 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum Standard |
| Navn note | ICP/MS |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7439-98-7, 7732-18-5 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Analyt- eller komponentnavne | Molybdenum Standard |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | Mo |
| MDL nummer | MFCD00003465 |
| Teknik | ICP-MS |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion