Få mere at vide
Molybdæn sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464805
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464805 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15464805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040869.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Efterspørgslen efter molybdænforstøvningsmål stiger med den hurtige udvikling af fladskærmsindustrien og solcelleindustrien. De som-valsede og omkrystalliserede molybdænplader blev fremstillet til at sputtere tynde film og til at undersøge virkningerne af sputtering af målmikrostrukturer på sputterede film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7439-98-7
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Mo
MDL nummer MFCD00003465
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Mo]
IUPAC navn molybdæn
Molekylvægt (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Procent renhed 99.95%