Få mere at vide
Molybdæn sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Description
Molybdænforstøvningsmål bruges som modstandsvarmeelementer i ovne, som filamentstøtter i elektriske lamper og som elektroder til kviksølvdamplamper. Det bruges også som et legeringsmiddel i visse stålkvaliteter, Permalloys og Stellites.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum sputtering target |
| Navn note | 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| CAS | 7439-98-7 |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Mo |
| MDL nummer | MFCD00003465 |
| Synonym | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i salpetersyre og svovlsyre. Let opløselig i saltsyre. |
| InChI nøgle | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.