Få mere at vide
Molybdænopløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957383 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12957383 100 mL 100ml
12947383 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12957383 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 634 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00 DKK
    351.99 DKK / 100ml
    Spare 86.01 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 100 mL