Få mere at vide
Molybdænopløsning til ICP 1g/L NH 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12936204 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12936204 500 mL Flaske 500ml
12916204 100 mL Flaske 100ml
12926204 250 mL Flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12936204 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 134 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 DKK
    756.22 DKK / 500ml
    Spare 185.78 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Mo
Koncentration 1 ±0,002 g/L
Type Massespektrometristandard
Element Mo
Opløsningsmiddel eller Matrix Ammoniak
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 1000mg/l in NH3 4%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i