Få mere at vide
Molybdenum slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum slug |
| Navn note | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
| Mængde | 25 g |
| Vægt | ≈4.1g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Procent renhed | 99.95% |