Få mere at vide
Molybdæn-slug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334468
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334468 100 g 100g
11344468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042358.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-98-7 | Molekylær formel: Mo | Molekylvægt: 95,95 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde
Mængde 100 g
Vægt ≈4,1 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%