Få mere at vide
Molybdæn-slug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11384468
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384468 10 g 10g
11374468 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042360.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum slug
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde
Mængde 10 g
Vægt ≈0,51 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%