Få mere at vide
Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051987
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11304478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042361.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Mængde 10 g
Vægt ≈0.26g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%