Få mere at vide
Molybdænsilicid, Mo 61% min, typisk 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048817
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11347257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011549.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12136-78-6 | MoSi2 | 152.12 g/mol
I elektriske modstande, i beskyttende belægninger ved høje temperaturer og i motordele i rumfartøjer, anvendes molybdænsilicid i elektriske ovne, glas-, stål-, elektronik- og keramiske industrier. Det finder anvendelse i varmebehandlingsmaterialer. Det bruges også i mikroelektronik som et kontaktmateriale. Desuden tjener det som et tørt smøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • I elektriske modstande, i beskyttende belægninger ved høje temperaturer og i motordele i rumfartøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12136-78-6
Molekylær formel MoSi2
Molekylvægt (g/mol) 152.12
MDL nummer MFCD00151535
InChI nøgle YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
PubChem CID 6336985
IUPAC navn bis($l^{2}-silanyliden)molybdæn
SMIL [Si]=[Mo]=[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum silicide
Smeltepunkt 1870°C to 2030°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in acids and aqua regia,however,it is soluble in HF and HNO3Soluble in nitric acid and hydrofluoric acid; Insoluble in water most acids.
Formel vægt 152.13
Procent renhed 99.5% (typically)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mo 61% min.
Lugt Odorless
Tæthed 6.31 g/mL