Få mere at vide
Molybdænsilicid, Mo 61% min, typisk 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
I elektriske modstande, i beskyttende belægninger ved høje temperaturer og i motordele i rumfartøjer, anvendes molybdænsilicid i elektriske ovne, glas-, stål-, elektronik- og keramiske industrier. Det finder anvendelse i varmebehandlingsmaterialer. Det bruges også i mikroelektronik som et kontaktmateriale. Desuden tjener det som et tørt smøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- I elektriske modstande, i beskyttende belægninger ved høje temperaturer og i motordele i rumfartøjer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum silicide |
| Smeltepunkt | 1870°C to 2030°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in acids and aqua regia,however,it is soluble in HF and HNO3Soluble in nitric acid and hydrofluoric acid; Insoluble in water most acids. |
| Formel vægt | 152.13 |
| Procent renhed | 99.5% (typically) |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Mo 61% min. |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |