Få mere at vide
Molybdenum rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic™, 99.97% (metals basis)
Mængde:
150 mm
10 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
Pakke med 10
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum rod |
| Navn note | 5mm (0.2 in.) dia. |
| Mængde | 150 mm |
| Vægt | ≈2g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Procent renhed | 99.97% |
| Grad | Puratronic |