Få mere at vide
Molybdænstav, 5 mm (0,2 tommer) diameter, Puratronic™, 99,97 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum rod |
| Navn note | 5 mm (0,2 tommer) diameter. |
| Mængde | 10 x 150 mm |
| Vægt | ≈2g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.97% |
| Grad | Puratronic |