Få mere at vide
Molybdænstav, 3,17 mm (0,125 tommer) diameter, glødet, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum rod |
| Navn note | 3,17 mm (0,125 tommer) diameter, glødet |
| Mængde | 5 x 50 cm |
| Vægt | ≈0,72g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |