Få mere at vide
Molybdænstav, 3,17 mm (0,125 tommer) diameter, glødet, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11346727
Skift visning
Mængde:
50 cm
5 x 50 cm
Pakningsstørrelse:
50cm
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346727 50 cm 50cm
11356727 5 x 50 cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010032.BW
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum rod
Navn note 3,17 mm (0,125 tommer) diameter, glødet
Mængde 50 cm
Vægt ≈0,72g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%