Få mere at vide
Molybdenum rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824820
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11386727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010034.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ca. 3,8 cm/50 g
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum
Farve Grå
Udseende Dark gray rod
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Rod