Få mere at vide
Molybdenum Powder, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. Molybdenum disulfide (MoS2) is used as a catalyst for hydrodesulfurization in petroleum refining when supported on alumina, enabling efficient removal of sulfur compounds, offering a greener, potentially more sustainable option for fuel processing and environmental protection.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum Powder |
| CAS | 7439-98-7 |
| Smeltepunkt | 2620°C |
| Tæthed | 10.2 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 100 g |
| Form | Powder |
| MDL nummer | MFCD00003465 |
| Synonym | Molybdenum powder, Molybdenum powder |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.94 |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.