Få mere at vide
Molybdænpulver, -22 mesh, Puratronic™ , 99,9975 % (metalbasis ekskl. W), W< 1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302068
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 11302068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012972.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum powder
Farve Grå
Mængde 100 g
Maskestørrelse −22 Mesh
Lugt Odorless
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. W), W< 1000 ppm
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9975%
Grad Puratronic