Få mere at vide
Molybdænplade, 4,76 mm (0,188 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456435
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456435 100 x 100 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15456435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042143.GH
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum plate
Navn note 4,76 mm (0,188 tommer) tyk
CAS 7439-98-7
Mængde 100 x 100 mm
Vægt ≈486g/100x100mm
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Mo
MDL nummer MFCD00003465
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Mo]
IUPAC navn molybdæn
Molekylvægt (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Procent renhed 99.95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum foil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum