Få mere at vide
Molybdæn plasma standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals , Specpure™
Artikelnummer. 11358997
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358997 50 mL 50ml
11368997 100 mL 100ml
11430171 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038719.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum
Navn note plasma standard solution, Mo 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 50 mL