Få mere at vide
Molybdæn, plasmastandardløsning, Specpure™ Mo 1000 μg/ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum |
| Navn note | Mo 1000 μg/ml |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Type | Analytical Standard |
| Mængde | 500 mL |
| Grad | Specpure |