Få mere at vide
Molybdæn, plasmastandardløsning, Specpure™ Mo 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11328647
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328647 100 mL 100ml
11338647 50 mL 50ml
11455060 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035758.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.04 DKK
    599.65 DKK / 100ml
    Spare 94.39 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Molybdenum
Navn note Mo 1000 μg/ml
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Type Analytisk standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure