Få mere at vide
Molybdæn nanopulver, APS 60-80nm, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum nanopowder |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | APS 60 to 80nm |
| Form | Nanopowder |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99% |