Få mere at vide
Molybdenum(IV) sulfide, 98%
Artikelnummer. 11314787
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11314787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041827.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Molybdæn(IV)sulfid bruges som katalysator ved elektrolyse af vand. Det bruges som en cokatalysator til afsvovling i petrokemi, især hydroafsvovling. Det bruges også som en komponent i fotoelektrokemiske og mikroelektronikapplikationer. Yderligere er det nyttigt som et filamentmateriale i mange elektriske anvendelser. Det finder anvendelse som smøremiddel i flymotorer. Polymerer bestående af molybdæn(IV)sulfid såsom nylon, teflon og vespel har forbedret styrke og reduceret friktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-33-5
Molekylær formel MoS2
Molekylvægt (g/mol) 160.07
MDL nummer MFCD00003470
InChI nøgle CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMIL S=[Mo]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(IV) sulfide
Smeltepunkt 1185°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot sulfuric acid,and aquaregia. Insoluble in water,concentrated sulfuric acid and dilute acid.
IUPAC navn bis(sulfanyliden)molybdæn
Formel vægt 160.08
Lugt Odorless
Udseende Black powder