Få mere at vide
Molybdenum(IV) sulfide, 98%
Artikelnummer. p-4782005
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11386618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012213.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrogenation and Isomerization Catalyst, Dry Lubricant | CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Det er meget udbredt som et fast smøremiddel. Det finder hovedsageligt anvendelser som mellemprodukter, procesregulatorer, proceshjælpemidler. Ansat som co-katalysator til afsvovling i petrokemi. Som katalysator i elektrolyse af vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-33-5
Molekylær formel MoS2
Molekylvægt (g/mol) 160.07
MDL nummer MFCD00003470
InChI nøgle CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMIL S=[Mo]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(IV) sulfide
Smeltepunkt 1185°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Insoluble in water and dilute acids
IUPAC navn disulfanylidenmolybdæn
Formel vægt 160.08
Lugt Odorless
Udseende Black powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(IV) sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Molybdenum (IV) sulfide