Få mere at vide
Molybdenum(IV) sulfide, 98%
Artikelnummer. 11386618
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386618 250 g 250g
11376618 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012213.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrogenation and Isomerization Catalyst, Dry Lubricant | CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Det er meget udbredt som et fast smøremiddel. Det finder hovedsageligt anvendelser som mellemprodukter, procesregulatorer, proceshjælpemidler. Ansat som co-katalysator til afsvovling i petrokemi. Som katalysator i elektrolyse af vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-33-5
Molekylær formel MoS2
Molekylvægt (g/mol) 160.07
MDL nummer MFCD00003470
InChI nøgle CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMIL S=[Mo]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(IV) sulfide
Smeltepunkt 1185°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Insoluble in water and dilute acids
IUPAC navn disulfanylidenmolybdæn
Formel vægt 160.08
Lugt Odorless
Udseende Black powder