Få mere at vide
Molybdæn(IV)sulfid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10032670
Brand: Thermo Scientific Acros 215781000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-33-5
Molekylær formel MoS2
Molekylvægt (g/mol) 160.07
InChI nøgle CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
IUPAC navn bis(sulfanyliden)molybdæn
SMIL S=[Mo]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(IV) sulfide
Smeltepunkt 2375.0°C
Farve Sort eller Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98% min. (MoS2)
Lineær formel MoS2
Merck Index 15,6322
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid
Formel vægt 160.07
Procent renhed 98.5%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(IV) sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.