Få mere at vide
Molybdæn(IV)sulfid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(IV) sulfide |
| Smeltepunkt | 2375.0°C |
| Farve | Sort eller Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% min. (MoS2) |
| Lineær formel | MoS2 |
| Merck Index | 15,6322 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid |
| Formel vægt | 160.07 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Molybdenum(IV) sulfide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .