Få mere at vide
Molybdenum(IV) selenide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11312208
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312208 25 g 25g
11302208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013112.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12058-18-3 | MoSe2 | 253.892 g/mol
Molybdæn(IV)selenid bruges i transistorer og fotodetektorer. Det bruges også som et fast smøremiddel. Yderligere bruges det i piezoelektriske og solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12058-18-3
Molekylær formel MoSe2
Molekylvægt (g/mol) 253.892
MDL nummer MFCD00014216
InChI nøgle MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g
PubChem CID 82894
IUPAC navn bis(selanyliden)molybdæn
SMIL [Se]=[Mo]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(IV) selenide
Smeltepunkt >1200°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 253.87
Lugt Odorless
Udseende Dark gray powder