Få mere at vide
Molybdenum(IV) selenide, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Molybdæn(IV)selenid bruges i transistorer og fotodetektorer. Det bruges også som et fast smøremiddel. Yderligere bruges det i piezoelektriske og solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(IV) selenide |
| Smeltepunkt | >1200°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 253.87 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Dark gray powder |
| Vis mere |