Få mere at vide
Molybdenum(IV) oxide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7080285
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11408640
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 048117.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18868-43-4 | MoO2 | 127.948 g/mol
Molybdæn(IV)oxid bruges til at katalysere dehydrogeneringen af alkoholer. Det bruges også som mellemprodukter og proceshjælpemidler. Det finder anvendelse i fremstillingen af molybdæn nanotråde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18868-43-4
Molekylær formel MoO2
Molekylvægt (g/mol) 127.948
MDL nummer MFCD00014223
InChI nøgle QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4
PubChem CID 29320
IUPAC navn dioxomolybdæn
SMIL O=[Mo]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum (IV) oxide
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 127.94
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 6.47 g/mL