Få mere at vide
Molybdæn(III)chlorid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331569
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331569 10 g 10g
11321569 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014034.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13478-18-7 | Cl3Mo | 202.3 g/mol
Molybdæn(III)chlorid reagerer med tetrahydrothiophen og danner komplekser, som katalyserer polymerisationen og cyclotrimeriseringen af alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-18-7
Molekylær formel Cl3Mo
Molekylvægt (g/mol) 202.3
MDL nummer MFCD00014214
InChI nøgle ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chloride
PubChem CID 83515
ChEBI CHEBI:30626
IUPAC navn trichlormolybdæn
SMIL Cl[Mo](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(III) chloride
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Insoluble in water and dilute hydrochloric acid. Slightly soluble in ethanol and diethyl ether.
Formel vægt 202.32
Procent renhed 99.5%
Lugt Acidic
Følsomhed Air and moisture sensitive