Få mere at vide
Molybdæn(III)chlorid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Molybdæn(III)chlorid reagerer med tetrahydrothiophen og danner komplekser, som katalyserer polymerisationen og cyclotrimeriseringen af alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(III) chloride |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Insoluble in water and dilute hydrochloric acid. Slightly soluble in ethanol and diethyl ether. |
| Formel vægt | 202.32 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |