Få mere at vide
Molybdenum hexacarbonyl, 98%
Artikelnummer. 10496463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10496463 10 g Glasflaske 10g
10646022 50 g Glasflaske 50g
10072490 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10496463 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190390100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, C6O6Mo, CAS Number-13939-06-5, hexacarbonylmolybdenu, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g, hexakis carbon monoxide molybdenum, molybdenumhexacarbonyl, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, 50g, 100.0, 97.5, CHEBI:30508 | CAS: 13939-06-5 | C6O6Mo | 264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13939-06-5
Molekylær formel C6O6Mo
Molekylvægt (g/mol) 264
MDL nummer MFCD00003466
InChI nøgle KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
PubChem CID 2724068
ChEBI CHEBI:30508
IUPAC navn kulilte; molybdæn
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum hexacarbonyl
Smeltepunkt 150.0°C
Navn note 98%
Farve Hvid til gul
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Formel vægt 264
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.96
Tæthed 1.9600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum hexacarbonyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.