Få mere at vide
Molybdenum hexacarbonyl, 98%
Artikelnummer. 10072490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10072490
Brand: Thermo Scientific Acros 190392500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, C6O6Mo, CAS Number-13939-06-5, hexacarbonylmolybdenu, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g, hexakis carbon monoxide molybdenum, molybdenumhexacarbonyl, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, 50g, 100.0, 97.5, CHEBI:30508 | CAS: 13939-06-5 | C6O6Mo | 264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13939-06-5
Molekylær formel C6O6Mo
Molekylvægt (g/mol) 264
MDL nummer MFCD00003466
InChI nøgle KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
PubChem CID 2724068
ChEBI CHEBI:30508
IUPAC navn kulilte; molybdæn
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum hexacarbonyl
Smeltepunkt 150.0°C
Navn note 98%
Farve Hvid til gul
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Formel vægt 264
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.96
Tæthed 1.9600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum hexacarbonyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.