Få mere at vide
Molybdængaze, 50 mesh vævet af 0,0509 mm (0,002 tommer) diameter tråd
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum gauze |
| Navn note | Woven from 0.0509mm (0.002 in.) dia. wire |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 50 Mesh |
| Form | Wire Cloth |