Få mere at vide
Molybdængaze, 20 mesh vævet af 0,305 mm (0,012 tommer) diameter tråd
Beskrivelse
Filtrering, elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum gauze |
| Navn note | Vævet af 0,305 mm (0,012 tommer) diameter tråd |
| Mængde | 150 x 150 mm |
| Maskestørrelse | 20 Mesh |
| Form | Trådklæde |