Få mere at vide
Molybdængaze, 100 mesh vævet af 0,0636 mm (0,0025 tommer) dia-tråd
Artikelnummer. 11355197
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355197 75 x 75 mm Hver
11365197 150 x 150 mm Hver
11345197 300 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040912.FL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum gauze
Navn note Woven from 0.0636mm (0.0025 in.) dia. wire
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 100 Mesh
Form Wire Cloth