Få mere at vide
Molybdænfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346757
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11346757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010046.GW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum foil
Navn note 1.0mm (0.04 in.) thick
Mængde 200 x 200 mm
Vægt ≈25.6g/50x50mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%