Få mere at vide
Molybdenum foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11316757
Mængde:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11316757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010045.HW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum foil
Navn note 0.5mm (0.02 in.) thick
Mængde 150 x 300 mm
Vægt ≈51g/100x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%