Få mere at vide
Molybdænfolie, 0,25 mm tyk, glødet, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum foil |
| Navn note | 0,25 mm tyk, udglødet, temperering: blød |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Vægt | ≈25,6g/100x100mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |