Få mere at vide
Molybdænfolie, 0,05 mm tyk, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15457345
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457345 100 x 100 mm Hver
15467345 150 x 300 mm Hver
15477345 300 x 600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046943.GH
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum foil
Navn note 0.05mm (0.002 in.) thick
Mængde 100 x 100 mm
Vægt ≈5.1g/100x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%