Få mere at vide
Molybdænfolie, 0,025 mm tyk, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11336747
Skift visning
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336747 150 x 150 mm Hver
11346747 300 x 300 mm Hver
15475915 300 x 1200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010042.GT
 Begrænset vare
På lager
Ca. 5,8g/150 x 150mm | CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum
Farve Grå
Udseende Mørkegrå folie
Tæthed 10,22 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 150 x 150 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Floret