Få mere at vide
Molybdenum carbide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781999
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11316588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012192.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12069-89-5 | CMo2 | 203.91 g/mol
Molybdæncarbid bruges til fremstilling af faste molybdæncarbidkvaliteter af hårdt metal til fremstilling af blandede krystal. Det bruges som belægningsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-89-5
Molekylær formel CMo2
Molekylvægt (g/mol) 203.91
MDL nummer MFCD00014218
InChI nøgle QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimolybdenum carbide, methane dimolybdenum, molybdenum carbide mo2c, molybdenum carbide trace metals basis 100g
IUPAC navn (molybdeniomethyliden)molybdæn
SMIL [Mo]=C=[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum carbide
Farve Hvid
Smeltepunkt 2687°C
Udseende White powder
Tæthed 8.9g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Form Pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 203.91