Få mere at vide
Molybdæncarbid, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11306588
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306588 500 g 500g
11316588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012192.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12069-89-5 | CMo2 | 203,91 g/mol
Molybdæncarbid bruges til fremstilling af faste molybdæncarbidkvaliteter af hårdt metal til fremstilling af blandede krystal. Det bruges som belægningsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-89-5
Molekylær formel CMo2
Molekylvægt (g/mol) 203.91
MDL nummer MFCD00014218
InChI nøgle QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimolybdenum carbide, methane dimolybdenum, molybdenum carbide mo2c, molybdenum carbide trace metals basis 100g
IUPAC navn (molybdeniomethyliden)molybdæn
SMIL [Mo]=C=[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum carbide
Farve Hvid
Smeltepunkt 2687 °C
Udseende Hvidt pulver
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Form Pulver
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 203.91