Få mere at vide
Molybdenum boride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049041
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11367407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012563.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12006-98-3 | BMo | 106.76 g/mol
Molybdænborider er blevet brugt som hårde belægningsmaterialer til højtemperaturstrukturelle applikationer og også i form af MoB/CoCr cermetbelægninger. Det bruges også som loddemateriale, især i elektriske komponenter. Molybdænborid har potentielle industrielle anvendelser såsom slibende, korrosionsbestandigt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12006-98-3
Molekylær formel BMo
Molekylvægt (g/mol) 106.76
MDL nummer MFCD00014219
InChI nøgle LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum boride, molybdenum boride mob, molybdenumylidyneborane, molybdenum monoboride, molybdenum boride mono , mob, molybdenum boride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 82790
IUPAC navn boranylidynemolybdæn
SMIL B#[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum boride
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation it is soluble in water,paraffin oil,ether,benzene and other organic solvents.
Formel vægt 106.75
Procent renhed 99%