Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum |
| Emballage | Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Type | Flamme enkelt-element standardløsning |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 500 mL |